Tisk…
4-Amino-5-ethynyl-2-(trifluoromethyl)benzenecarbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200346-1G PC200346-500MG
APOSPC200346-1GEA 13860 CZK
APOSPC200346-1G APOSPC200346-500MG
4-Amino-5-ethynyl-2-(trifluoromethyl)benzenecarbonitrile
4-Amino-5-ethynyl-2-(trifluoromethyl)benzenecarbonitrile
Vzorec: C₁₀H₅F₃N₂
Bod tání: 122…123 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20921572
CAS číslo: 949513-12-6