Tisk…
4-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200340-1G PC200340-500MG
APOSPC200340-1GEA 10350 CZK
APOSPC200340-1G APOSPC200340-500MG
4-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]benzoic acid
4-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]benzoic acid
Vzorec: C₁₅H₁₁F₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18425410
CAS číslo: 273727-19-8