Tisk…
3-Fluoro-5-formylbenzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC200339-5G PC200339-25G
APOSPC200339-5GEA 2150 CZK
APOSPC200339-5G APOSPC200339-25G
3-Fluoro-5-formylbenzonitrile 98%
3-Fluoro-5-formylbenzonitrile
Vzorec: C8H4FNO
MW: 149,1200 g/mol
Bod varu: 205 °C
Bod tání: 82…84 °C
Bod vzplanutí: 77 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04974123
CAS číslo: 1003708-42-6