Ethyl-4-chloro-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC200338-1G
PC200338-500MG
APOSPC200338-1GEA
12270
CZK
APOSPC200338-1G
APOSPC200338-500MG
Ethyl-4-chloro-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylate
Ethyl-4-chloro-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylate
Vzorec:
C₇H₆ClF₃N₂O₂ MW: 242,59 g/mol Bod tání: 115…117 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD22373662 CAS číslo: 855345-12-9 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...