Tisk…
(Morpholinium-4-ylmethyl)trifluoroborate internal salt 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC200335-1G
APOSPC200335-1GEA 2820 CZK
APOSPC200335-1G
(Morpholinium-4-ylmethyl)trifluoroborate internal salt 95%
(Morpholinium-4-ylmethyl)trifluoroborate internal salt
Vzorec: C₅H₁₁BF₃NO
MW: 168,95 g/mol
Bod tání: 170…172 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20134168
CAS číslo: 1268340-94-8