Tisk…
N-[4-Iodo-2-(trifluoromethoxy)phenyl]acetamide
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200334-1G PC200334-500MG
APOSPC200334-1GEA 9560 CZK
APOSPC200334-1G APOSPC200334-500MG
N-[4-Iodo-2-(trifluoromethoxy)phenyl]acetamide
N-[4-Iodo-2-(trifluoromethoxy)phenyl]acetamide
Vzorec: C₉H₇F₃INO₂
MW: 345.06 g/mol
Bod tání: 143…145 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06408815
CAS číslo: 874814-76-3