Tisk…
Methyl-2-bromo-4-fluoro-5-methoxybenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200333-1G PC200333-500MG
APOSPC200333-1GEA 5160 CZK
APOSPC200333-1G APOSPC200333-500MG
Methyl-2-bromo-4-fluoro-5-methoxybenzoate
Methyl-2-bromo-4-fluoro-5-methoxybenzoate
Vzorec: C₉H₈BrFO₃
Bod tání: 36…38 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20482372
CAS číslo: 1007455-22-2