Tisk…
Methyl-4-fluoro-5-methoxy-2-nitrobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200332-1G PC200332-500MG
APOSPC200332-1GEA 7050 CZK
APOSPC200332-1G APOSPC200332-500MG
Methyl-4-fluoro-5-methoxy-2-nitrobenzoate
Methyl-4-fluoro-5-methoxy-2-nitrobenzoate
Vzorec: C₉H₈FNO₅
Bod tání: 45…47 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20921594
CAS číslo: 159768-50-0