Tisk…
Ethyl-3-amino-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC200327-500MG PC200327-1G
APOSPC200327-500MGEA 15940 CZK
APOSPC200327-500MG APOSPC200327-1G
Ethyl-3-amino-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl-3-amino-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₁₀F₃N₃O₂
Bod tání: 219…220 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12498719
CAS číslo: 1171919-18-8