Tisk…
tert-Butyl-4-[(2-fluoro-5-nitrophenyl)carbonyl]piperazine-1-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200319-1G PC200319-500MG
APOSPC200319-1GEA 7670 CZK
APOSPC200319-1G APOSPC200319-500MG
tert-Butyl-4-[(2-fluoro-5-nitrophenyl)carbonyl]piperazine-1-carboxylate
tert-Butyl-4-[(2-fluoro-5-nitrophenyl)carbonyl]piperazine-1-carboxylate
Vzorec: C₁₆H₂₀FN₃O₅
Bod tání: 117…118 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22373671
CAS číslo: 1379526-99-4