Tisk…
5-(1,3-Dioxan-2-yl)-2-fluorobenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200318-1G PC200318-500MG
APOSPC200318-1GEA 5330 CZK
APOSPC200318-1G APOSPC200318-500MG
5-(1,3-Dioxan-2-yl)-2-fluorobenzonitrile
5-(1,3-Dioxan-2-yl)-2-fluorobenzonitrile
Vzorec: C₁₁H₁₀FNO₂
Bod tání: 45…47 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20921611
CAS číslo: 218301-23-6