Tisk…
Methyl-5-(trifluoromethoxy)-1H-indazole-3-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC200315-500MG PC200315-250MG PC200315-1G
APOSPC200315-500MGEA 5390 CZK
APOSPC200315-500MG APOSPC200315-250MG APOSPC200315-1G
Methyl-5-(trifluoromethoxy)-1H-indazole-3-carboxylate
Methyl-5-(trifluoromethoxy)-1H-indazole-3-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₇F₃N₂O₃
Bod tání: 181…182 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD12498703
CAS číslo: 932041-12-8