Tisk…
2-Bromo-4-fluoro-5-hydroxybenzoic acid 90%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200314-1G PC200314-500MG PC200314-5G
APOSPC200314-1GEA 7670 CZK
APOSPC200314-1G APOSPC200314-500MG APOSPC200314-5G
2-Bromo-4-fluoro-5-hydroxybenzoic acid 90%
2-Bromo-4-fluoro-5-hydroxybenzoic acid
Vzorec: C₇H₄BrFO₃
Bod tání: 188…190 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD21333206
CAS číslo: 91659-19-7