Tisk…
Methyl-4-fluoro-3-methoxybenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 4-fluoro-3-methoxybenzoate
PC200313-10G PC200313-1G PC200313-5G
APOSPC200313-10GEA 4470 CZK
APOSPC200313-10G APOSPC200313-1G APOSPC200313-5G
Methyl-4-fluoro-3-methoxybenzoate
Methyl-4-fluoro-3-methoxybenzoate
Vzorec: C₉H₉FO₃
MW: 184,17 g/mol
Bod tání: 69…71 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06203732
CAS číslo: 74385-37-8