Tisk…
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200310-500MG
APOSPC200310-500MGEA 13460 CZK
APOSPC200310-500MG
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Vzorec: C₈H₄F₃IN₂
MW: 312,03 g/mol
Bod tání: 205…207 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11857744
CAS číslo: 1142192-57-1