Tisk…
4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-1H-pyrazol-3-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC200307-500MG PC200307-1G
APOSPC200307-500MGEA 14520 CZK
APOSPC200307-500MG APOSPC200307-1G
4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-1H-pyrazol-3-amine 95%
4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-1H-pyrazol-3-amine
Vzorec: C₉H₆ClF₃N₄
Bod tání: 167…168 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16622823
CAS číslo: 1242267-93-1