2-Chloro-6-isopropyl-3-[5-(trifluoromethyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200306-1G
PC200306-500MG
APOSPC200306-1GEA
16800
CZK
APOSPC200306-1G
APOSPC200306-500MG
2-Chloro-6-isopropyl-3-[5-(trifluoromethyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]pyridine
2-Chloro-6-isopropyl-3-[5-(trifluoromethyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]pyridine
Vzorec:
C₁₁H₉ClF₃N₃O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD14581653 CAS číslo: 1203897-93-1 |