Tisk…
2,6-Bis(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,6-Bis(trifluoromethyl)isonicotinic acid
PC200305-1G PC200305-500MG
APOSPC200305-1GEA 31050 CZK
APOSPC200305-1G APOSPC200305-500MG
2,6-Bis(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid
2,6-Bis(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid
Vzorec: C₈H₃F₆NO₂
MW: 259.11 g/mol
Bod tání: 123…125 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11501683
CAS číslo: 1092343-70-8