Tisk…
[2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)-4-pyridinyl]methanol
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2,3-Dichloro-4-(hydroxymethyl)-5-(trifluoromethyl)pyridine
PC200304-1G PC200304-500MG
APOSPC200304-1GEA 20630 CZK
APOSPC200304-1G APOSPC200304-500MG
[2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)-4-pyridinyl]methanol
[2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)-4-pyridinyl]methanol
Vzorec: C₇H₄Cl₂F₃NO
MW: 246.02 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12025911
CAS číslo: 1160474-70-3