Tisk…
[3-Chloro-4-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]methanol
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200302-1G PC200302-500MG
APOSPC200302-1GEA 20630 CZK
APOSPC200302-1G APOSPC200302-500MG
[3-Chloro-4-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]methanol
[3-Chloro-4-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]methanol
Vzorec: C₇H₅ClF₃NO
Bod varu: 140 °C/0,9mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16622807
CAS číslo: 1228182-61-3