Tisk…
[2,6-Bis(trifluoromethyl)pyridin-4-yl]methanol 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200301-1G PC200301-500MG
APOSPC200301-1GEA 27970 CZK
APOSPC200301-1G APOSPC200301-500MG
[2,6-Bis(trifluoromethyl)pyridin-4-yl]methanol 95+%
[2,6-Bis(trifluoromethyl)pyridin-4-yl]methanol
Vzorec: C₈H₅F₆NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20921614
CAS číslo: 1353878-03-1