Tisk…
Ethyl-2,6-bis(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200300-1G PC200300-500MG
APOSPC200300-1GEA 20630 CZK
APOSPC200300-1G APOSPC200300-500MG
Ethyl-2,6-bis(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylate
Ethyl-2,6-bis(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₇F₆NO₂
Bod tání: 41…43 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD17015230
CAS číslo: 1280520-88-8