tert-Butyl-5-cyano-3-formyl-6-(trifluoromethyl)-1H-indole-1-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
3-Formyl-6-(trifluoromethyl)-1H-indole-5-carbonitrile, N-BOC protected
PC200299-1G
PC200299-500MG
APOSPC200299-1GEA
17820
CZK
APOSPC200299-1G
APOSPC200299-500MG
tert-Butyl-5-cyano-3-formyl-6-(trifluoromethyl)-1H-indole-1-carboxylate
tert-Butyl-5-cyano-3-formyl-6-(trifluoromethyl)-1H-indole-1-carboxylate
Vzorec:
C₁₆H₁₃F₃N₂O₃ Bod tání: 303…304 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD20921578 CAS číslo: 1353877-93-6 |