Tisk…
Methyl-8-chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200297-1G PC200297-500MG
APOSPC200297-1GEA 17820 CZK
APOSPC200297-1G APOSPC200297-500MG
Methyl-8-chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylate
Methyl-8-chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₆ClF₃N₂O₂
Bod tání: 97…98 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12827781
CAS číslo: 1186405-14-0