2-Chloro-6-phenyl-3-[5-(trifluoromethyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200296-1G
PC200296-500MG
APOSPC200296-1GEA
16800
CZK
APOSPC200296-1G
APOSPC200296-500MG
2-Chloro-6-phenyl-3-[5-(trifluoromethyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]pyridine
2-Chloro-6-phenyl-3-[5-(trifluoromethyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]pyridine
Vzorec:
C₁₄H₇ClF₃N₃O Bod tání: 134…135 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD14581650 CAS číslo: 1198475-48-7 |