Tisk…
Methyl-2-amino-3-chloro-5-(trifluoromethyl)isonicotinate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200295-1G PC200295-500MG
APOSPC200295-1GEA 17820 CZK
APOSPC200295-1G APOSPC200295-500MG
Methyl-2-amino-3-chloro-5-(trifluoromethyl)isonicotinate
Methyl-2-amino-3-chloro-5-(trifluoromethyl)isonicotinate
Vzorec: C₈H₆ClF₃N₂O₂
Bod tání: 131…132 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12498715
CAS číslo: 1171919-10-0