Tisk…
N-Methyl-2-(trifluoromethyl)-4-quinazolinamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-(Methylamino)-2-(trifluoromethyl)quinazoline
PC200293-1G PC200293-500MG
APOSPC200293-1GEA 17820 CZK
APOSPC200293-1G APOSPC200293-500MG
N-Methyl-2-(trifluoromethyl)-4-quinazolinamine
N-Methyl-2-(trifluoromethyl)-4-quinazolinamine
Vzorec: C₁₀H₈F₃N₃
MW: 227,19 g/mol
Bod tání: 143…144 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08762128
CAS číslo: 929418-48-4