Tisk…
Ethyl-3-chloro-4-(trifluoromethyl)picolinate
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 3-chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylate
PC200292-1G PC200292-500MG
APOSPC200292-1GEA 17820 CZK
APOSPC200292-1G APOSPC200292-500MG
Ethyl-3-chloro-4-(trifluoromethyl)picolinate
Ethyl-3-chloro-4-(trifluoromethyl)picolinate
Vzorec: C₉H₇ClF₃NO₂
Bod varu: 74…76 °C/0.3mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14581663
CAS číslo: 1198475-44-3