Tisk…
4-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Amino-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
PC200291-1G PC200291-500MG
APOSPC200291-1GEA 17820 CZK
APOSPC200291-1G APOSPC200291-500MG
4-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
4-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
Vzorec: C₇H₅F₃N₄
MW: 202,14 g/mol
Bod tání: 170…172 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18261252
CAS číslo: 1211579-79-1