Tisk…
3-Bromo-4-fluoro-7-nitro-1H-indazole
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200290-1G PC200290-500MG
APOSPC200290-1GEA 17820 CZK
APOSPC200290-1G APOSPC200290-500MG
3-Bromo-4-fluoro-7-nitro-1H-indazole
3-Bromo-4-fluoro-7-nitro-1H-indazole
Vzorec: C₇H₃BrFN₃O₂
Bod tání: 197…199 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20444429
CAS číslo: 1353877-95-8