1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200289-1G
PC200289-500MG
APOSPC200289-1GEA
17820
CZK
APOSPC200289-1G
APOSPC200289-500MG
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Vzorec:
C₆H₄F₃N₃ Bod tání: 160 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD12403326 CAS číslo: 1049772-79-3 |