2-Chloro-3-[5-(trifluoromethyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200288-1G
PC200288-500MG
APOSPC200288-1GEA
13430
CZK
APOSPC200288-1G
APOSPC200288-500MG
2-Chloro-3-[5-(trifluoromethyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]pyridine
2-Chloro-3-[5-(trifluoromethyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]pyridine
Vzorec:
C₈H₃ClF₃N₃O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD14581666 CAS číslo: 1203898-23-0 |