Tisk…

5-Bromo-6-(trifluoromethyl)-1H-indole

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC200287-1G PC200287-500MG
APOSPC200287-1GEA 20500 CZK
APOSPC200287-1G APOSPC200287-500MG
5-Bromo-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
5-Bromo-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
Vzorec: C₉H₅BrF₃N
Bod tání: 66…68 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03094968
CAS číslo: 1198475-24-9

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR