Tisk…
Ethyl-2-phenoxy-5-(trifluoromethyl)nicotinate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200286-1G PC200286-500MG
APOSPC200286-1GEA 13430 CZK
APOSPC200286-1G APOSPC200286-500MG
Ethyl-2-phenoxy-5-(trifluoromethyl)nicotinate
Ethyl-2-phenoxy-5-(trifluoromethyl)nicotinate
Vzorec: C₁₅H₁₂F₃NO₃
MW: 311,26 g/mol
Bod tání: 48…50 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13193104
CAS číslo: 1192263-87-8