Tisk…
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)quinazoline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC200285-1G PC200285-500MG PC200285-5G
APOSPC200285-1GEA 6950 CZK
APOSPC200285-1G APOSPC200285-500MG APOSPC200285-5G
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)quinazoline
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)quinazoline
Vzorec: C₉H₄ClF₃N₂
MW: 232,5900 g/mol
Bod tání: 65…68 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00793683
CAS číslo: 52353-35-2