Tisk…
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl-4-piperidinyl ether
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200283-1G PC200283-250MG
APOSPC200283-1GEA 12530 CZK
APOSPC200283-1G APOSPC200283-250MG
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl-4-piperidinyl ether
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl-4-piperidinyl ether
Vzorec: C₁₁H₁₂ClF₃N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11553058
CAS číslo: 1092352-80-1