Tisk…
1-[6-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]piperazine
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(6-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)piperazine
PC200280-1G PC200280-500MG
APOSPC200280-1GEA 10350 CZK
APOSPC200280-1G APOSPC200280-500MG
1-[6-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]piperazine
1-[6-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]piperazine
Vzorec: C₁₀H₁₁ClF₃N₃
Bod tání: 76…78 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00892750
CAS číslo: 132834-56-1