4-(1-Methylhydrazino)-2-(trifluoromethyl)quinazoline
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200279-1G
PC200279-500MG
APOSPC200279-1GEA
14780
CZK
APOSPC200279-1G
APOSPC200279-500MG
4-(1-Methylhydrazino)-2-(trifluoromethyl)quinazoline
4-(1-Methylhydrazino)-2-(trifluoromethyl)quinazoline
Vzorec:
C₁₀H₉F₃N₄ MW: 242.21 g/mol Bod tání: 136…138 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00793700 CAS číslo: 303148-88-1 |