4-Methoxy-2-(methylsulphanyl)-6-(trifluoromethyl)-5-pyrimidinecarboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200278-1G
PC200278-500MG
APOSPC200278-1GEA
14780
CZK
APOSPC200278-1G
APOSPC200278-500MG
4-Methoxy-2-(methylsulphanyl)-6-(trifluoromethyl)-5-pyrimidinecarboxylic acid
4-Methoxy-2-(methylsulphanyl)-6-(trifluoromethyl)-5-pyrimidinecarboxylic acid
Vzorec:
C₈H₇F₃N₂O₃S Bod tání: 158…159 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD12827810 CAS číslo: 1186404-89-6 |