Tisk…
3-Iodo-5-methoxy-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200276-1G PC200276-500MG
APOSPC200276-1GEA 14780 CZK
APOSPC200276-1G APOSPC200276-500MG
3-Iodo-5-methoxy-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
3-Iodo-5-methoxy-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
Vzorec: C₁₀H₇F₃INO
Bod tání: 130 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12498701
CAS číslo: 1171918-93-6