Tisk…
5-Methoxy-4-piperazino-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200273-1G PC200273-500MG
APOSPC200273-1GEA 14780 CZK
APOSPC200273-1G APOSPC200273-500MG
5-Methoxy-4-piperazino-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
5-Methoxy-4-piperazino-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
Vzorec: C₁₀H₁₃F₃N₄O
Bod tání: 101…102 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11100216
CAS číslo: 1048912-73-7