Tisk…
6-Cyclopropyl-1-methyl-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Amino-6-cyclopropyl-1-methyl-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
PC200272-1G PC200272-500MG
APOSPC200272-1GEA 14780 CZK
APOSPC200272-1G APOSPC200272-500MG
6-Cyclopropyl-1-methyl-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
6-Cyclopropyl-1-methyl-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
Vzorec: C₁₁H₁₁F₃N₄
MW: 256,23 g/mol
Bod tání: 114…116 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16890143
CAS číslo: 1242267-97-5