Tisk…
tert-Butyl-4-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200270-1G PC200270-500MG
APOSPC200270-1GEA 10350 CZK
APOSPC200270-1G APOSPC200270-500MG
tert-Butyl-4-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
tert-Butyl-4-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
Vzorec: C₁₆H₂₁ClF₃N₃O₂
Bod tání: 95…96 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11553061
CAS číslo: 1092352-86-7