4-Piperazino-2-(2-pyridinyl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200269-1G
PC200269-500MG
APOSPC200269-1GEA
10350
CZK
APOSPC200269-1G
APOSPC200269-500MG
4-Piperazino-2-(2-pyridinyl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
4-Piperazino-2-(2-pyridinyl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Vzorec:
C₁₄H₁₄F₃N₅ MW: 309,3 g/mol Bod tání: 133…134 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11100243 CAS číslo: 1048913-94-5 |