1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-N'-hydroxy-4-piperidinecarboximidamide
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200267-1G
PC200267-500MG
APOSPC200267-1GEA
10350
CZK
APOSPC200267-1G
APOSPC200267-500MG
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-N'-hydroxy-4-piperidinecarboximidamide
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-N'-hydroxy-4-piperidinecarboximidamide
Vzorec:
C₁₂H₁₄ClF₃N₄O Bod tání: 177…179 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD14584839 CAS číslo: 1221794-66-6 |