Tisk…
2,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC200265-1G PC200265-500MG
APOSPC200265-1GEA 14780 CZK
APOSPC200265-1G APOSPC200265-500MG
2,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
2,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₂Cl₂F₃N
Bod varu: 76 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14525480
CAS číslo: 888327-38-6