Tisk…
2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)isonicotinonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC200264-1G PC200264-500MG
APOSPC200264-1GEA 18020 CZK
APOSPC200264-1G APOSPC200264-500MG
2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)isonicotinonitrile
2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)isonicotinonitrile
Vzorec: C₇HCl₂F₃N₂
Bod tání: 51…52 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14581647
CAS číslo: 1198475-29-4