Tisk…
2,3-Dichloro-4-iodo-5-(trifluoromethyl)pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC200263-1G PC200263-500MG
APOSPC200263-1GEA 18020 CZK
APOSPC200263-1G APOSPC200263-500MG
2,3-Dichloro-4-iodo-5-(trifluoromethyl)pyridine
2,3-Dichloro-4-iodo-5-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆HCl₂F₃IN
Bod tání: 156…157 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12025903
CAS číslo: 1160474-55-4