Tisk…
8-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1-thia-4,8-diazaspiro[4.5]decane hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200261-1G PC200261-500MG
APOSPC200261-1GEA 7050 CZK
APOSPC200261-1G APOSPC200261-500MG
8-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1-thia-4,8-diazaspiro[4.5]decane hydrochloride
8-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1-thia-4,8-diazaspiro[4.5]decane hydrochloride
Vzorec: C₁₃H₁₆Cl₂F₃N₃S
Bod tání: 175…176 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16890142
CAS číslo: 1242267-83-9