3-Bromo-6-(trifluoromethyl)-1H-indole-5-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
PC200258-1G
PC200258-500MG
APOSPC200258-1GEA
14780
CZK
APOSPC200258-1G
APOSPC200258-500MG
3-Bromo-6-(trifluoromethyl)-1H-indole-5-carbonitrile
3-Bromo-6-(trifluoromethyl)-1H-indole-5-carbonitrile
Vzorec:
C₁₀H₄BrF₃N₂ Bod tání: 214…216 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD12827794 CAS číslo: 1186404-83-0 |